Learn More
5-cloro-N-[(2R)-2-hidroxi-3-[[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]amino]propil]tiofeno-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-cloro-N-[(2R)-2-hidroxi-3-[[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]amino]propil]tiofeno-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 721401-53-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 Cl N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophencarboxamide, 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophenecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClN3O4S/c19-16-6-5-15(27-16)18(25)21-10-14(23)9-20-12-1-3-13(4-2-12)22-7-8-26-11-17(22)24/h1-6,14,20,23H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CNC(=O)c1ccc(Cl)s1)CNc2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[(2R)-2-hidroxi-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)anilino]propil]tiofeno-2-carboxamida |
| Mostrar más |