Learn More
5-cloro-N-(2-feniletil)-2-metoxibenzamida, Mikromol™
Código de producto. 30051267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051267 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051267 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0008.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-N-(2-feniletil)-2-metoxibenzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
CAS 33924-49-1
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2/c1-20-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19)18-10-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11H,9-10H2,1H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccccc2
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxi-N-(2-feniletil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 289.76
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.087 g/mol