Learn More
5-Cloro-m-ácido salicílico, TRC
Código de producto. 30361214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361214 25 mg 25 miligramos
30357703 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38005525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53984-36-4
Fórmula molecular C7H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 172.57
Sinónimo 3-Chloro-5-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-5-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-m-salicylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9927