Learn More
5-Cloro-m-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332536 5 g 5 g
11342536 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33786-89-9 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
5-Chloro-m-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloro-m-fenilendiamina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33786-89-9
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD00014775
Clave InChI VZNUCJOYPXKLTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-m-phenylenediamine, 3,5-diaminochlorobenzene, 5-chloro-1,3-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 5-chloro, 5-chloro-1,3-phenylenediamine, ccris 2886, 5-amino-3-chloroaniline, acmc-20am42, 2-13-00-00029 beilstein handbook reference, 5-chloro-1,3-diaminobenzene
PubChem CID 73335
Nombre IUPAC 5-Clorobenceno-1,3-diamina
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-m-phenylenediamine
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1673
Beilstein 3029854
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%