Learn More
5-Cloro Imidacloprida, TRC
Código de producto. 30136859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136859 100 mg 100 miligramos
30003684 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366910100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135769-74-3
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 290.11
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(5,6-dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, 1-[(5,6-Dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, N-[1-[(5,6-Dichloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide, 5-Chloro Imidacloprid, 5-Chloroimidacloprid
Nombre IUPAC N-[1-[(5,6-dicloropirida-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramide
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro Imidacloprid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N5O2/c10-7-3-6(4-13-8(7)11)5-15-2-1-12-9(15)14-16(17)18/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0133