Learn More
5-cloro-hidroclorotiazida, TRC
Código de producto. 30010064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010064 25 mg 25 miligramos
17984035 50 mg 50 miligramos
17984105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36655025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5233-42-1
Fórmula molecular C7 H7 Cl2 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 332.18
Sinónimo 5-Chlorohydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 5,6-dichloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 5,6-Dichloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1,1-dixo-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro Hydrochlorothiazide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2N3O4S2/c8-5-3(17(10,13)14)1-4-7(6(5)9)11-2-12-18(4,15)16/h1,11-12H,2H2,(H2,10,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.9255
Porcentaje de pureza >95%