Learn More
5-cloro-DL-triptófano, TRC
Código de producto. 30368446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368446 50 mg -
30366233 100 mg -
30357366 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42322050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-07-4
Fórmula molecular C11H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 238.67
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(5-cloro-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-DL-tryptophan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0509