Learn More
5-cloro dasatinib, TRC
Código de producto. 30138532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138532 50 mg 50 miligramos
30005500 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36492550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2468737-75-7
Fórmula molecular C22H25Cl2N7O2S
Peso molecular (g/mol) 522.45
Sinónimo N-(3,6-Dichloro-2-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide;
Nombre IUPAC N-(3,6-dicloro-2-metilfenil)-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]-2-metilpirimidina-4-il]amino-1,3-tiazol-5-carboxamida
SMILES OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C)=NC(NC3=NC=C(C(NC4=C(Cl)C=CC(Cl)=C4C)=O)S3)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro Dasatinib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25Cl2N7O2S/c1-13-15(23)3-4-16(24)20(13)29-21(33)17-12-25-22(34-17)28-18-11-19(27-14(2)26-18)31-7-5-30(6-8-31)9-10-32/h3-4,11-12,32H,5-10H2,1-2H3,(H,29,33)(H,25,26,27,28)