Learn More
Ácido 5-cloro-benzooxazol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-benzooxazole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 49559-65-1 |
| Fórmula molecular | C8 H4 Cl N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | REV 3579 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1oc2ccc(Cl)cc2n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloro-1,3-benzoxazol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.575 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.988 |