Learn More
5-cloro-acesulfame, TRC
Código de producto. 30135970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135970 25 mg 25 miligramos
30135347 250 mg 250 miligramos
30007566 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135970 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36325025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72827-08-8
Fórmula molecular C4 H4 Cl N O4 S
Peso molecular (g/mol) 197.6
Sinónimo 5-Chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, Acesulfam Potassium Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5-cloro-6-metil-2,2-dioxoxatiazina-4-una
SMILES CC1=C(Cl)C(=O)NS(=O)(=O)O1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNO4S/c1-2-3(5)4(7)6-11(8,9)10-2/h1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.955
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.