Learn More
5-cloro-acesulfame, TRC
Código de producto. 30135347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135347 250 mg 250 miligramos
30135970 25 mg 25 miligramos
30007566 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72827-08-8
Fórmula molecular C4 H4 Cl N O4 S
Peso molecular (g/mol) 197.6
Sinónimo 5-Chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, Acesulfam Potassium Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5-cloro-6-metil-2,2-dioxoxatiazina-4-una
SMILES CC1=C(Cl)C(=O)NS(=O)(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNO4S/c1-2-3(5)4(7)6-11(8,9)10-2/h1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.955
Porcentaje de pureza >95%