Learn More
5-cloro-8-metilquinolina, TRC
Código de producto. 30356257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30356257 100 mg
30361075 250 mg
30361246 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC384828100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78941-95-4
Fórmula molecular C10H8NCl
Peso molecular (g/mol) 177.63
Nombre IUPAC 5-cloro-8-metilquinolina
SMILES Cc1ccc(Cl)c2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-8-methylquinoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-4-5-9(11)8-3-2-6-12-10(7)8/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0345