Learn More
5-Cloro-8-hidroxiquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10395830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10395830 100 g Frasco de plástico 100 g
10393282 5 g Frasco de vidrio 5 g
10590171 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10395830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-16-5
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.61
Número MDL MFCD00006788
Clave InChI CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
Nombre IUPAC 5-cloroquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 126°C
Color Gris a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 21, 95
Índice Merck 15, 2405
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.