Learn More
5-Cloro-7-metilisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362567 250 mg 250 miligramos
11342567 1 g 1 g
11352567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11682.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14389-06-1 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14389-06-1
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.602
Número MDL MFCD00047218
Clave InChI LDFQLYHDZZPAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-7-methylisatin, 5-chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, pubchem13601, acmc-1buvx, isatin-based compound, 56, 5-chloro-7-methyl isatin, 1h-indole-2,3-dione,5-chloro-7-methyl, 5-chloranyl-7-methyl-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 366710
Nombre IUPAC 5-cloro-7-metil-1H-indol-2,3-diona
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Cl)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-7-methylisatin
Punto de fusión ∽283°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 153061
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.61
Porcentaje de pureza 97%