Learn More
5-cloro-6-(piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30464158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464158 4 x 25 mg 100 miligramos
30049906 25 mg 25 miligramos
30052429 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464158 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0521.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-6-(piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 1784008-01-0
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 Cl N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Chloro-6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14ClN5/c10-6-7(11)13-9(12)14-8(6)15-4-2-1-3-5-15/h1-5H2,(H4,11,12,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1nc(N)c(Cl)c(n1)N2CCCCC2
Nombre IUPAC 5-cloro-6-piperidin-1-ilpirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 227.69
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0938 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.