Learn More
5-cloro-6-(piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30049906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049906 25 mg 25 miligramos
30052429 100 mg 100 miligramos
30464158 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049906 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0521.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-6-(piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 1784008-01-0
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 Cl N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Chloro-6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14ClN5/c10-6-7(11)13-9(12)14-8(6)15-4-2-1-3-5-15/h1-5H2,(H4,11,12,13,14)
SMILES Nc1nc(N)c(Cl)c(n1)N2CCCCC2
Nombre IUPAC 5-cloro-6-piperidin-1-ilpirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 227.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0938 g/mol