Learn More
Ácido 5-cloro-6-hidroxinicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482378 25 g 25 g
11472378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15737.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54127-63-8 | C6H3ClNO3 | 172.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54127-63-8
Fórmula molecular C6H3ClNO3
Peso molecular (g/mol) 172.54
Número MDL MFCD00052950
Clave InChI OLTRUTPHSBQWAZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-chloro-6-hydroxynicotinic acid, 3-chloro-2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxynicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-1,6-dihydro-6-oxo, 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, pubchem10618, maybridge1_008981, acmc-1b1yw
PubChem CID 599541
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CNC(=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 98%