Learn More
5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ona, TRC
Código de producto. 17968784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968784 100 mg 100 miligramos
17990085 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201920-88-8
Fórmula molecular C13 H7 Cl3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 329.57
Sinónimo Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-1,3-dihidrobenzimidazol-2-una
SMILES Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotriclabendazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9573
Porcentaje de pureza >95%