Learn More
Cloruro de 5-cloro-4-nitrotiofeno-2-sulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421890 1 g 1 g
11431890 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11779.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58457-24-2 | C4HCl2NO4S2 | 262.075 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58457-24-2
Fórmula molecular C4HCl2NO4S2
Peso molecular (g/mol) 262.075
Número MDL MFCD00067978
Clave InChI SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735783
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-4-nitrotiofeno-2-sulfonilo
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 52°C to 54°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.09
Porcentaje de pureza 98%