Learn More
5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Código de producto. 10523042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523042 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10523042 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02596DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 58457-24-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4HCl2NO4S2
Número MDL MFCD00067978
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
Clave InChI SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-4-nitrotiofeno-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 262.075
PubChem CID 2735783
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.09
Porcentaje de pureza 97%