Learn More
5-cloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 20718-46-1 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl N3 O2 Se |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2ClN3O2Se/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ccc2n[se]nc12 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.9001 |