Learn More
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481568 25 g 25 g
11461568 1 g 1 g
11471568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13879.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190.558 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104222-34-6
Fórmula molecular C6H4ClFN2O2
Peso molecular (g/mol) 190.558
Número MDL MFCD00052698
Clave InChI VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
PubChem CID 517835
Nombre IUPAC 5-cloro-4-fluoro-2-nitroanilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 7202993
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.56
Porcentaje de pureza 97%