Learn More
5-cloro-4-(3-piridinil)-2-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1900716-17-7 |
| Fórmula molecular | C9H7ClN4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClN4/c10-7-5-13-9(11)14-8(7)6-2-1-3-12-4-6/h1-5H,(H2,11,13,14) |
| SMILES | Nc1ncc(Cl)c(n1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-piridin-3-ilpirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 206.63 |