Learn More
5-cloro-3-fenil-2,1-benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30361971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361971 25 g -
30360955 5 g 5 g
30350629 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37755525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-64-2
Fórmula molecular C13H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 229.66
Sinónimo 3-Phenyl-5-chloroanthranil, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazoles, 5-Chloro-3-phenylanthranil, 5-Chloro-3-phenylbenz[c]isoxazole, NSC 405896
Nombre IUPAC 5-cloro-3-fenil-2,1-benzoxazol
SMILES Clc1ccc2noc(c3ccccc3)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0294