Learn More
5-Cloro-3-fenil-2,1-bencisoxazol, +98 %
Código de producto. 11476346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476346 250 g 250 g
11456346 10 g 10 g
11466346 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23130.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-64-2
Fórmula molecular C13H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 229.663
Número MDL MFCD00014573
Clave InChI MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
PubChem CID 347291
Nombre IUPAC 5-cloro-3-fenil-2,1-benzoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.67
Porcentaje de pureza ≥98%