Learn More
5-cloro-3-fenil-2,1-bencisoxazol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10381800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10381800 5 g 5 g
10678730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 719-64-2
Fórmula molecular C13H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 229.67
Clave InChI MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
PubChem CID 347291
Nombre IUPAC 5-cloro-3-fenil-2,1-benzoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-phenyl-2, 1-benzisoxazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115.3°C to 116.1°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.