Learn More
5-cloro-3-nitro-pirazolo[1,5-a]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-3-nitro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| CAS | 1363380-51-1 |
| Fórmula molecular | C6H3ClN4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-3-Nitropyrazolo[1,5-A]Pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN4O2/c7-5-1-2-10-6(9-5)4(3-8-10)11(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cnn2ccc(Cl)nc12 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.57 |