Learn More
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15299696 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15299696 1 g 1 g
15209706 5 g 5 g
15219706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15299696 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450990010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19404-18-3
Fórmula molecular C9H7ClS
Peso molecular (g/mol) 182.67
Clave InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Punto de ebullición 87.0°C (0.5 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.67
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.