Learn More
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11483774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483774 25 g 25 g
11463774 1 g 1 g
11473774 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483774 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11827.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19404-18-3
Fórmula molecular C9H7ClS
Peso molecular (g/mol) 182.665
Número MDL MFCD00052506
Clave InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 33°C to 36°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.67
Porcentaje de pureza 97%