Learn More
5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762873 10 g 10 g
10118744 25 g 25 g
10232312 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00002EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 19404-18-3
Fórmula molecular C9H7ClS
Peso molecular (g/mol) 182.665
Número MDL MFCD00052506
Clave InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.67
Porcentaje de pureza 97%