Learn More
Cloruro de 5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofen-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10580922 1 g 1 g
11396905 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00006DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 166964-33-6
Fórmula molecular C9H6Cl2O2S2
Peso molecular (g/mol) 281.17
Número MDL MFCD00173797
Clave InChI JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.18
Porcentaje de pureza 97%