Learn More
5-Cloro-3-[(metilamino)sulfonilo]-2-tiofenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30364739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364739 100 mg 100 miligramos
30355243 25 mg 25 miligramos
30358222 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC703740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70374-36-6
Fórmula molecular C6 H6 Cl N O4 S2
Peso molecular (g/mol) 255.7
Sinónimo Lornoxicam impurity 10
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-3-(metilsulfamoil)tiofeno-2-carboxílico
SMILES CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNO4S2/c1-8-14(11,12)3-2-4(7)13-5(3)6(9)10/h2,8H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.9427