Learn More
Éster metilígeno del ácido 5-cloro-3-(metilamino)sulfamoilo-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30368091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368091 100 mg 100 miligramos
30364789 10 mg 10 miligramos
30363104 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369048100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70374-37-7
Fórmula molecular C7H8ClNO4S2
Peso molecular (g/mol) 269.73
Nombre IUPAC metil-5-cloro-3-(metilsulfamoil)tiofeno-2-carboxilato
SMILES CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO4S2/c1-9-15(11,12)4-3-5(8)14-6(4)7(10)13-2/h3,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.9583