Learn More
5-cloro-3-metil-4-nitro-1H-pirazol, TRC
Código de producto. 30365930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365930 10 g 10 g
30351715 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36911510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6814-58-0
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 161.546
Sinónimo Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-4-nitro-1H-pirazol
SMILES Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazachlor
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9992