Learn More
5-Cloro-3-metil-1-fenil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420583 1 g 1 g
11430583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12685.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-17-5
Fórmula molecular C10H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 192.646
Número MDL MFCD00067853
Clave InChI ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
PubChem CID 2735771
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Punto de ebullición 114°C to 115°C (4 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.64
Porcentaje de pureza 98%