Learn More
5-Cloro-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490020
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51626-33-6
Fórmula molecular C11H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 217.656
Número MDL MFCD00455809
Clave InChI MWXQWRGAGVHIDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, acmc-20am4a
PubChem CID 2748811
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metilo-1-fenilpirazol-4-carbonitrilo
SMILES CC1=NN(C(=C1C#N)Cl)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.66
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteJ13Q058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de loteD01X019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
5-Cloro-3-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™ >