Learn More
Ácido 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-carboxílico, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662665 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10334532 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10641683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00546DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 50451-84-8
Fórmula molecular C10H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 226.67
Número MDL MFCD03407361
Clave InChI KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794614
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-carboxílico
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.68
Porcentaje de pureza 95%