Learn More
5-Cloro-3-hidroxipiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311957 5 g 5 g
11321957 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07568.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74115-12-1 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
5-Chloro-3-hydroxypyridine is used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloro-3-hidroxipiridina se utiliza en la preparación de 4-(5-cloropiridina-3-iloxi)isoquinolina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74115-12-1
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.543
Número MDL MFCD00006379
Clave InChI TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-3-ol
SMILES C1=C(C=NC=C1Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-hydroxypyridine
Punto de fusión 159°C to 163°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1422550
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 99%