Learn More
5-cloro-3-(clorometilo)-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10161032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10161032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10009531 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10556524 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10161032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03081CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 74461-64-6
Fórmula molecular C3H2Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 169.02
Número MDL MFCD00096470
Clave InChI FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
Nombre IUPAC 5-cloro-3-(clorometilo)-1,2,4-tiadiazol
SMILES ClCC1=NSC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.03
Porcentaje de pureza 97%