Learn More
5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)-2-(piridin-3-il)piridina (6'-desmetiletoricoxib), Mikromol™
Descripción
5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)-2-(piridin-3-il)piridina (6'-desmetiletoricoxib)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6'-Desmethyletoricoxib |
| CAS | 202409-31-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 6'-Desmethyletoricoxib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H13 Cl N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)-2-piridin-3-ilpiridina |
| Mostrar más |