Learn More
Bromuro de 5-cloro-2-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408145 250 mg 250 miligramos
15475367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32620.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-19-2
Fórmula molecular C8H5BrClF3O
Peso molecular (g/mol) 289.476
Número MDL MFCD11519358
Clave InChI NVZXASWBNNGRKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-chloro-1-trifluoromethoxy benzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, jrd
PubChem CID 57372372
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-4-cloro-1-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Índice de refracción 1.5
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.48
Porcentaje de pureza 97%