Learn More
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15434877 250 mg 250 miligramos
15424877 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15434877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32184.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092461-18-1
Fórmula molecular C8H5ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 239.58
Número MDL MFCD11519356
Clave InChI NRAWYPLVPCUXOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzamide, jrd
PubChem CID 57361681
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzamida
SMILES NC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.58
Porcentaje de pureza 97%