Learn More
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10892251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892251 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10892251 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00234DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 326-64-7
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Clave InChI KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 211.568
PubChem CID 10932748
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%