Learn More
5-Cloro-2-(triclorometil)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397360 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10397360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Nombre de nota 95%
CAS 3584-66-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223°C to 229°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4Cl4N2
Número MDL MFCD00005595
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 6-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-3h-1,3-benzodiazole, acmc-20am4z, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzoimidazole
Clave InChI SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 6-chloro-2-(trichloromethyl)-1H-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol) 269.93
PubChem CID 77134
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.94
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación