Learn More
5-cloro-2-toluidina, TRC
Código de producto. 30350266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350266 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30350266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42160510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylaniline
CAS 95-79-4
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Cantidad 10 g
Sinónimo Fast Red KB Base (6CI), o-Toluidine, 5-chloro- (8CI), 5-Chloro-2-methylbenzenamine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 2-Methyl-5-chloroaniline, 3-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-2-aminotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline, 5-Chloro-2-methylphenylamine, 5-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, Acco Fast Red KB base, Ansibase Red KB, Azoene Fast Red KB base, Fast Red KB amine, Fast Red KB salt, Fast Red KB salt Supra, Fast Red KB-T Base, Fast Red KBS salt, Genazo Red KB soln, Hiltonil Fast Red KB base, Metrogen Red Former KB soln, NSC 7094, Naphthosol Fast Red KB base, Pharmazoid Red KB, Red KB base, Spectrolene Red KB, Stable Red KB base
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1N
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345