Learn More
Ácido 5-cloro-2-tiofenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30134191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134191 50 g 50 g
30008783 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42050050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24065-33-6
Fórmula molecular C5 H3 Cl O2 S
Peso molecular (g/mol) 162.59
Sinónimo 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776
Nombre IUPAC ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9542