Learn More
Éster 4-nitrofenílico del ácido 5-cloro-2-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 1450877-56-1 |
| Fórmula molecular | C11H6ClNO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Thiophenecarboxylic acid, 5-chloro-, 4-nitrophenyl ester (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chloro-2-thiophenecarboxylate (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6ClNO4S/c12-10-6-5-9(18-10)11(14)17-8-3-1-7(2-4-8)13(15)16/h1-6H |
| SMILES | O[13C]([13C@@]([15NH2])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[15N]=[N]=N)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | 5-clorotiofeno-2-carboxilato de (4-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 283.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.9706 |