Learn More
5-Cloro-2-tiofenocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10639384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10639384 1 g Frasco de vidrio 1 g
10239740 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10639384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7283-96-7
Fórmula molecular C5H3ClOS
Peso molecular (g/mol) 146.59
Número MDL MFCD00047090
Clave InChI VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
Nombre IUPAC 5-clorotiofeno-2-carbaldehído
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Claro a blanco
Densidad 1.3760g/mL
Punto de ebullición 94°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6040 to 1.606
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.376
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.