Learn More
5-cloro-2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole |
| CAS | 142383-75-3 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl N3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro Tiabendazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6ClN3S/c11-6-1-2-7-8(3-6)14-10(13-7)9-4-15-5-12-9/h1-5H,(H,13,14) |
| SMILES | Clc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3 |
| Nombre IUPAC | 4-(6-cloro-1H-benzimidazol-2-il)-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 235.693 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.997 |