Learn More
5-cloro-2-piridinamina, TRC
Código de producto. 17981455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17981455 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17981455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3803401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-98-6
Fórmula molecular C5 H5 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Sinónimo 2-Amino-5-chloropyridine, 2-Pyridinamine, 5-chloro- (9CI, ACI), 5-Chloro-2-pyridinamine (ACI), Pyridine, 2-amino-5-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), (5-Chloropyridin-2-yl)amine, 5-Chloro-2-aminopyridine, 5-Chloro-2-pyridineamine, 5-Chloro-α-aminopyridine, NSC 26283, RP 26695
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-2-amina
SMILES Nc1ccc(Cl)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-chloropyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0141
Porcentaje de pureza >95%